Learn More
Thermo Scientific™ Melon™ Gel Chromatography Cartridges
Purificación rápida de IgG de humano, de ratón y de conejo de suero y otros orígenes con esta alternativa más sencilla a los métodos tradicionales que emplean proteínas A y G.
297.00€ - 402.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cartucho de cromatografía |
---|---|
Línea de productos | Melon™ |
Tipo de columna | Resina exclusiva, afinidad |
Formato | Cartucho de cromatografía |
Fase estacionaria | Ligando exclusivo |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11824161
|
Thermo Scientific™
89932 |
Cartuchos de cromatografía de gel Melon, 1 ml |
297.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11834161
|
Thermo Scientific™
89933 |
Melon Gel Chromatography Cartridges, 5 ml |
402.00€
5 ml |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Los kits y resinas de purificación de IgG de gel Melon Thermo Scientific™ constituyen una alternativa más sencilla y rápida a los métodos tradicionales en los que se emplean proteínas A y G para la purificación de IgG de humano, de ratón y de conejo del suero y otros orígenes.
Los kits de purificación de IgG de gel Melon permiten una purificación rápida, sencilla y suave de anticuerpos del suero y otros tipos de muestras. La purificación de anticuerpos con gel Melon se puede realizar con columnas de flujo por gravedad, columnas de centrífuga o cartuchos de cromatografía. La purificación de IgG con gel Melon ahorra tiempo con respecto a los métodos clásicos de proteína A o proteína G sin comprometer la calidad del anticuerpo. En comparación con la purificación de anticuerpos por afinidad con proteína A o proteína G, la purificación de IgG con gel Melon es más sencilla y rápida y proporciona mayores resultados y mayor pureza para una gran variedad de especies de anticuerpos.Características destacadas:
Protocolo simple de un paso: la purificación de IgG con resina de gel Melon no requiere los pasos de unión y lavado, ni los numerosos pasos de elución que sí requieren la proteína A y la proteína G.
Purificación rápida: la purificación de anticuerpos del suero es de cuatro a seis veces más rápida que los métodos que se aplican con la proteína A o G.
Alta recuperación y pureza: la recuperación de anticuerpos del suero para muchas especies es superior al 90 % con una pureza superior al 80 %
Dilución mínima: la necesidad de concentración de anticuerpos antes del almacenamiento o uso es menor.
Purificación sólida: los kits de purificación de IgG con gel Melon funcionan con una amplia gama de anticuerpos, incluidos muchos que no se purifican bien si se utiliza la proteína A o la proteína G.
Purificación suave: gracias a que las condiciones de elución de anticuerpos no son extremas, la actividad de IgG se mantiene.
Soporte reutilizable: la resina de gel Melon se puede utilizar para varias purificaciones de anticuerpos.
Disponible en varios formatos: columnas de centrifugación, kits de purificación y cartuchos de cromatografía.
Especificaciones
Cartucho de cromatografía | |
Resina exclusiva, afinidad | |
Ligando exclusivo | |
Una vez recibido, almacenar de 4 °C a 8 °C. No la congele. |
Melon™ | |
Cartucho de cromatografía | |
Anticuerpos IgG |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.