Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ PreAmp Primers, Rodent Pool Set v3.0
Cebadores Megaplex™ PreAmp, conjunto de grupo de roedores v3.0
Marca: Applied Biosystems™ 4444747
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Para su uso cuando la sensibilidad del ensayo es de la máxima importancia, los cebadores Megaplex™ PreAmp mejoran significativamente la capacidad de detectar microARN de baja expresión, lo que permite generar un perfil de expresión completo utilizando mucha menos muestra, tan solo 1 ng del ARN total de entrada. Con contenido adaptado a los cebadores Megaplex™ RT, los cebadores Megaplex™ PreAmp, el conjunto de grupos de roedores v3.0 se utiliza con cebadores Megaplex™ RT, conjunto de grupos de roedores v3.0. Después de la transcripción inversa utilizando los cebadores Megaplex™ RT, los cebadores Megaplex™ PreAmp junto con la mezcla maestra TaqMan™ PreAmp amplifican uniformemente todos los microARN antes de la cuantificación mediante PCR en tiempo real utilizando las matrices de MicroARN de TaqMan™.Especificaciones
Almacenar a -20 °C. | |
qPCR | |
Megaplex™, TaqMan™ | |
Rata, ratón | |
50 reacciones |
Bajo | |
Cebadores PreAmp | |
Cebador PreAmp | |
50 reacciones |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.