Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de fusión de perfil alto medios de porcelana
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de fusión de perfil alto medio de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
Marke: Haldenwanger™ L 79MF/4
Additional Details : Peso : 0.04500kg
Beschreibung
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones.Los crisoles de fusión de perfil alto medio de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
- Disponibles en diversos tamaños
- Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
- Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
- Las tapas se venden por separado; L 79D/4 (10311252)
Spezifikation
Porcelana | |
90mL | |
48mm |
Acristalado | |
60mm | |
Crisoles de fusión de porcelana |