Learn More
Liebherr™ Congelador horizontal de baja temperatura MediLine
Utilice estos congeladores para almacenamiento general de laboratorio de muestras sensibles a la temperatura. Los congeladores horizontales de baja temperatura Liebherr™ MediLine incluyen recipientes con interior revestido de blanco y aluminio.
Marca: Liebherr™ LGT 4725
Detalles adicionales : Peso : 82.00000kg
Descripción
- Arcón congelador de laboratorio – 45 °C, alcance directo, 1 sección.
- Escala de temperatura de – 10 a – 45 °C, interior y exterior de color blanco, refrigeración estática.
- Clase climática 4, refrigerante R 290.
- Controlador digital con resolución de 0,1 °C, bloqueo de teclado con contraseña, interfaz RS 485 y contacto de alarma sin tensión
- Registro de alarmas de los 3 últimos eventos con temperaturas mín./máx., duración, etc.,
- Condensador en la carcasa para mayor fiabilidad y un mínimo mantenimiento
- Tapa de una pieza con cerradura
- Sistema StopFrost para reducir la formación de escarcha y, por lo tanto, limitar lo más posible la frecuencia de desescarche
- Orificio de acceso para sonda de temperatura externa
Especificaciones
Congelador horizontal | |
441 l | |
0,1 °C | |
White-Coated Steel | |
0 | |
Indicador digital de temperatura | |
Blanco | |
Manual | |
Luz LED interna | |
80,8 cm | |
91,5 cm | |
165,3 cm | |
Cubo de refrigeración inteligente | |
3,5 A | |
De 220 a 240 V, de 50 Hz a 350 Hz | |
350 w | |
R290 | |
77 kg |
Compartimento de congelación por refrigeración estática | |
De - 10 °C a - 45 °C | |
Gradiente a 3,5 °C | |
Acero con revestimiento blanco | |
LGT4725 | |
No | |
Digital | |
Acero con revestimiento blanco | |
91,9 × 164,80 × 80,80 cm (Al × An × P) | |
78,9 cm | |
65 cm | |
144,5 cm | |
RS 485 | |
220/240 V | |
50 Hz | |
1589 kWh/a | |
89 kg | |
Cestas (16, no incluidas) |