Learn More
Liebherr™ Refrigerador de laboratorio Mediline con cómodo controlador electrónico
Diseñado para la refrigeración óptima de las muestras. El refrigerador de laboratorio Liebherr™ MediLine con controlador electrónico Comfort proporciona una refrigeración eficiente y uniforme e incluye sistemas de alarma y supervisión integrados. Disponible en dos tamaños con puerta de vidrio para una fácil visualización o puerta maciza para una refrigeración más eficiente en climas más cálidos.
Marca: Liebherr™ LKv 3913
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- De alcance, 1 sección, anchura de 600 mm
- Intervalo de temperatura de + 3/+ 16 °C, exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial y refrigeración asistida por ventilador.
- Clase climática 7, refrigerante R 600a.
- Controlador digital con resolución de 0,1 °C, bloqueo de teclado con contraseña, interfaz RS 485 y contacto de alarma sin tensión
- Puerto de acceso para sonda de temperatura externa, termostato de seguridad adicional
- Registro de alarmas de los 3 últimos eventos con temperaturas mín./máx., duración, etc.
- Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puerta de cierre automático
- 45 kg de carga en el estante
Especificaciones
Refrigerador de laboratorio | |
De 3 °C a 16 °C | |
Gradiente a 5,6 °C | |
Vidrio | |
0 | |
45 kg | |
Acero con revestimiento blanco | |
White Plastic | |
LED | |
Blanco | |
Sistema de alarma visual y audible, asa ergonómica, guías de rodillos, cubierta de aluminio para evaporador, sonda de temperatura NTC | |
Luz LED interna | |
RS 485 | |
61,5 cm | |
184 cm | |
59,7 cm | |
1,5 A | |
50 Hz | |
89 kg |
360 l | |
0,1 °C | |
R 600a | |
Steel | |
5 | |
Steel | |
40 mm de HDPE | |
LKv 3913 | |
No | |
Digital | |
Automático | |
Cubo de refrigeración inteligente | |
60 ×61,5 × 184 cm (L ×F ×Al) | |
43,5 cm | |
163,5 cm | |
44 cm | |
220/240 V | |
480 kWh/a | |
82 kg |