Learn More
Estándar de viscosidad médica, 1,2 mPa.s (25,00 °C )
Probado en estricta conformidad con la ASTM D2162. Estos estándares de viscosidad de grado médico son totalmente trazables a los estándares nacionales y también son compatibles con los equipos de prueba. Normalmente se utilizan para calibrar y verificar los equipos de medición de la viscosidad, aunque no de manera exclusiva.
Marca: Paragon Scientific MGVS12-500
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
- Trazabilidad completa según las normas internacionales
- Certificado de conformidad con las normas ISO 17025 e ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS de Paragon
- Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
- 12 meses de vida útil.
- Fabricado en el Reino Unido
- Contiene agente antibacteriano
Especificaciones
500 mL | |
ISO 17025 / ISO 17034 |
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.