Learn More
Guantes Med-Comfort para examen de nitrilo desechables, sin polvo, de color negro
Click to view available options
Tamaño:
Medium
X-Large
Descripción
- Buena resistencia química
- Sin látex
- Huellas dactilares texturizadas
- Aptos para ambas manos
- Sin polvo
- No estériles
- Color: negro
- AQL 1,5
- Uso alimentario de acuerdo con el Reglamento (CE) 1935/2004
- EPI de categoría III
- Dispositivos médicos de clase I
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | AQL 1,5, Uso alimentario de acuerdo con el Reglamento (CE) 1935/2004, EPI de categoría III, Dispositivos médicos de clase I; EN 420, EN 455, EN 374-1:2016/Tipo B, JKL, EN 374-3:2003, EN 374-5:2016 |
Color | Negro |
Desechables | Sí |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Palm Thickness (Metric) | 0.08 mm |
Tamaño | X-Large |
Modelo | 01181XL |
Longitud (métrico) | 24 cm |