Learn More
DWK Life Sciences Pipeta graduada, en vidrio cal-soda, clase B, tipo 1, color de difusión en color marrón, vaciado parcial, punto cero arriba, con divisiones anulares en marcas principales y extremo para tapón de algodón
Las pipetas graduadas permiten tomar diferentes volúmenes de líquido y transferirlos en porciones iguales o incluso en porciones de diferentes cantidades.
Marca: DWK Life Sciences 243430608
79.23 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.21000kg
Descripción
Las pipetas se utilizan para la medición y decantación precisas de líquidos. Las pipetas graduadas permiten absorber y dispensar diferentes cantidades de líquido de tamaños iguales o diferentes. En el drenaje (Ex) se realiza el ajuste para la temperatura de referencia de +20 °C. Las tolerancias para el contenido de volumen de las pipetas calibrables corresponden a los límites de error de las normas alemanas de pesos y medidas, así como ISO y DIN. Las pipetas están fabricadas de vidrio sódico-cálcico y cumplen con la clase B. La escala es de color ámbar y la numeración tiene lugar de arriba hacia abajo (drenaje).
- La calibración se basa en el volumen de vertido (Ex) a una temperatura de referencia de +20 °C.
- El drenaje permite mantener y dispensar diferentes cantidades de líquidos en porciones de tamaños iguales o diferentes
- Numeración de arriba hacia abajo (cero en la parte superior)
- Con tapón de algodón
- Impresión ámbar cocida de alta resistencia
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimación del contenido
- Las tolerancias de contenido de volumen se ajustan a la clase de precisión B
Especificaciones
Sí | |
Medición y decantación exacta de líquidos; medición volumétrica; absorción y entrega de cantidades parciales de líquidos definidas | |
± 0,008 ml | |
0,5 ml |
Vidrio sodocálcico | |
12/paq. | |
Amarillo | |
360 mm |