Learn More
MCEE Monoclonal Antibody (OTI13B9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 540.87€
Especificaciones
Antígeno MCEE
Clon OTI13B9
Concentración 1 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17569983
Encompass_Preferred
Ver documentos
Origene Technologies
TA808575S
30 μL
242.00€
30 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17549983
Encompass_Preferred
Ver documentos
Origene Technologies
TA808575
100 μL
540.87€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Beschreibung
Beschreibung
MCEE Monoclonal antibody specifically detects MCEE in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
MCEE
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
IgG2a
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
OTI13B9
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
Primary
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt