Learn More
Lovibond™ MC500, MD600 Colorimeter Replacement Reagents: pH value
Código de producto. 11312530
Change view
Click to view available options
Color:
Naranja
Rojo
Formato:
Líquido
Tableta
Intervalo de pH:
5,1
7,7
Tamaño de la unidad:
100 tabletas
15 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Formato Intervalo de pH unitSize
11312530 Naranja Tableta 5,1 100 tabletas
10639973 Rojo Líquido 7,7 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312530 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 511770BT
Edge
For use with MC500 and MD600 multi-parameter colorimeter
Specifications
Color Naranja
Composición Cloruro de sodio del 90 al 100 %, componentes no peligrosos <2 %
Intervalo de pH 5,1
Formato Tableta
Para utilizar con (aplicación) Análisis de la calidad del agua
Para utilizar con (equipo) Línea de control de piscinas MC500, MD600, SC450, MD100, fotómetros aquaPRO3 y aquaPRO6, y comprobador de piscinas electrónico Scuba II
Nº de pruebas 100
Requisitos de almacenamiento 20 °C
Método de prueba Rojo fenol
Tipo Comprimido para fotómetro de rojo de fenol