Learn More
Pipetas de vidrio de clase B de una marca MBL™
Fabricadas con vidrio sodocálcico con chorros mecanizados para reducir las roturas y cumplen con ISO 648 y DIN 12690. Las pipetas de vidrio de clase B de una marca MBL™ incluyen marcas en tinción ámbar permanente que se difunde por la superficie del vidrio para ofrecer mayor resistencia química. Calibradas para administración.
Marca: MBL PRA708B
28.03 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.17000kg
Descripción
- Cumple con ISO 648 y DIN 12690
- Calibrado para el suministro
- Fabricado con vidrio sódico-cálcico con chorros mecanizados para reducir roturas
- Marcas en tinción ámbar permanente que se difunde por la superficie del vidrio para ofrecer mayor resistencia química
Especificaciones
Para el suministro | |
B | |
Sí | |
5/pack | |
Verde | |
Pipeta con perilla |
Normas ISO 648, DIN 12690, ISO | |
Vidrio sodocálcico | |
Ámbar | |
±0,06 ml | |
15 ml |