Learn More
MBIP Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | MBIP |
---|---|
Concentración | 0.14 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16897223
|
Proteintech
10685-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16887223
|
Proteintech
10685-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
MBIP inhibits the MAP3K12 activity to induce the activation of the JNK/SAPK pathway. Component of the ATAC complex, a complex with histone acetyltransferase activity on histones H3 and H4.Especificaciones
MBIP | |
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9NS73 | |
51562 | |
MBIP Fusion Protein Ag1061 | |
Primary | |
-20°C | |
MBIP |
0.14 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
MBIP, MUK binding inhibitory protein | |
MBIP | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |