Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tinción de May-Gruenwald, pura
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 194830250
Detalles adicionales : Peso : 0.02500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10216970
  • 52.10€ / 25 g
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
May-Gruenwald Stain
MFCD00131580
Auténtico
Pure
Marrón o verde
Polvo cristalino fino
524698-43-9
Solubility in water: soluble.
in 66:33 IMS:water, 655 to 670nm (blue), 515 to 530nm (red)
Frasco de vidrio
25 g
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos