Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores orbitales de sobremesa MaxQ™ 4000
Combine la comodidad de un diseño de escritorio con la tecnología de agitación orbital en un solo paquete con los agitadores orbitales de sobremesa Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000.
Marca:  Thermo Scientific™ SHKE4000-8CEPR
Detalles adicionales : Peso : 93.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11744948
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Combine la comodidad de un diseño de escritorio con la tecnología de agitación orbital en un solo paquete con los agitadores orbitales de sobremesa Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000. Estos agitadores versátiles, incubados y refrigerados son ideales para el cultivo celular, los estudios de solubilidad, los procedimientos de extracción, la expresión de proteínas y muchas otras aplicaciones. Son cámaras espaciosas con un diseño compacto de sobremesa.
Los agitadores orbitales de sobremesa MaxQ 4000 son fáciles de usar y cuentan con una plataforma de 45,72 x 45,72 cm (18 × 18 pulg.) espaciosa para ofrecer una mayor capacidad para los recipientes. Estas unidades de sobremesa gestionan hasta seis matraces de 2 l. La tapa transparente y resistente a arañazos permite la visualización de la muestra sin ninguna obstrucción sin que afecte a la temperatura de la cámara.
  • La transmisión excéntrica triple proporciona un movimiento uniforme con una órbita circular de 19 mm.
  • Modos de funcionamiento continuo o pautado.
  • Tapa transparente y resistente a arañazos para la visualización de la muestra.
  • El cierre intermedio de seguridad hace que la plataforma deje de moverse cuando se abre la tapa.
  • Seguimiento preciso de la temperatura y de temperatura de la cámara en una gama completa con una precisión de ±0,1 a 37 °C con el controlador de temperatura PID.
  • La función de seguridad contra sobrecalentamiento con termostato independiente ofrece un sistema auxiliar que controla el calor en caso de fallo del controlador de temperatura principal.
Modelos analógicos
  • Control de velocidad de 40 a 400 rpm mediante mando giratorio
  • Cuentarrevoluciones integrado que monitoriza y muestra la velocidad en rpm para garantizar un ajuste preciso
  • Indicación de temperatura en una pantalla digital luminosa de fácil lectura
  • Funcionamiento continuo o pautado de 1 a 60 min
Modelos digitales
  • Control de velocidad variable de 15 a 500 rpm
  • Consulte la velocidad, la temperatura y el tiempo a la vez en tres pantallas LED individuales que ayudan a minimizar los errores en el establecimiento de condiciones de funcionamiento.
  • Funcionamiento continuo o programado entre 0,1 y 999 horas, o entre 0,1 y 999 minutos.
  • Desconexión del agitador y señal de alarma sonora/visual cuando la velocidad de la unidad se desvía ±10 % del ajuste, lo que impide que se desplace
  • Posibilidad de utilizar un cuentarrevoluciones digital portátil para realizar la calibración de velocidad de usuario cuando resulte necesario y se puedan estandarizar los protocolos
  • Sensor de carga desequilibrada que detiene el movimiento de la plataforma cuando detecta una vibración excesiva y no cesa de generar una señal de alarma audible/visible hasta que se soluciona el problema.
  • Función de arranque suave que evita arranques y paradas bruscos, salpicaduras del contenido de los recipientes o humectación del tapón de los matraces
  • Motor sin escobillas DC de estado sólido sin mantenimiento
Dimensiones totales, cm (pulg)
Modelos SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5: 81,3 (32) x 57,2 (22,5) x 55,9 (22)
Modelos SHKA4000-7, SHKE4000-7: 86,4 (34) x 57,2 (22,5) x 55,9 (22)
Peso con embalaje kg (libras)
Modelos SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5: 167 (75,8)
Modelos SHKA4000-7, SHKE4000-7: 212 (96,2)
Información para pedidos:
Para obtener un sistema completo, adquiera plataformas y pinzas (se venden por separado).
Requiere:
Plataforma universal (sin pinzas) o plataforma específica (con pinzas instaladas previamente)
Recomendada para:
  • Cultivo celular
  • Estudios de solubilidad.
  • Procedimientos de extracción
  • Purificación de plásmidos.
  • Mezclas en general.
  • Suspensiones bacterianas.
  • Tinción y decoloración.
  • Procedimientos de lavado
  • Hibridación.
  • Expresión de proteínas.
Especificaciones
Especificaciones
1,9 cm (0,75 in)
De 15 a 500 rpm, ± 1 rpm
220/240 V
6 matraces de 2 L
50 lb
De - 5 °F a + 140 °F
&plumn; 0,1 °C
18 in
45,7 cm
Agitador orbital de sobremesa de tamaño grande, con incubación y refrigeración
Sin escobillas CC
Funcionamiento continuo o temporizado de 0,1 minutos a 999 horas
22,7 kg
240 V/50 Hz
15 °C por debajo la temperatura ambiente a 60 °C
Agitador
UL, cUL, CE
± 0,1 °C
50 Hz
45,7 cm
Digital
MaxQ 4000 Agitador con refrigerado e incubación
6
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico