Learn More
Thermo Scientific™ Plataformas especiales para agitadores MaxQ 3000 y 5000 con pinzas
Para uso con agitadores Thermo Scientific MaxQ 3000 y MaxQ 5000
Marca:  Thermo Scientific™ 3599-63
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10338293
  • 3720.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-11-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para uso con agitadores Thermo Scientific MaxQ 3000 y MaxQ 5000
Si se utiliza un solo tamaño de recipiente, como un matraz, estas plataformas ofrecen la máxima capacidad y se suministran con pinzas instaladas.
  • Las abrazaderas se suministran instaladas para ofrecer la máxima capacidad
Especificaciones
Especificaciones
Plataforma ajustable para recipientes
30 x 18 pulg.
76cm
45,7cm
Solo agitadores MaxQ™ 3000 y MaxQ™ 5000
Certificado de análisis, certificado de conformidad
30 in
18 in
Plataforma ajustable para recipientes
Ajustables