Learn More
Thermo Scientific™ Plataformas especiales para agitadores MaxQ 3000 y 5000 con pinzas
Para uso con agitadores Thermo Scientific MaxQ 3000 y MaxQ 5000
Marca:  Thermo Scientific™ 3599-46
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10134573
  • 1140.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para uso con agitadores Thermo Scientific MaxQ 3000 y MaxQ 5000
Si se utiliza un solo tamaño de recipiente, como un matraz, estas plataformas ofrecen la máxima capacidad y se suministran con pinzas instaladas.
  • Las abrazaderas se suministran instaladas para ofrecer la máxima capacidad
Especificaciones
Especificaciones
Bandeja Utilitaria
30 in
18 in
MaxQ™ 3000 y MaxQ™ 5000 Shaker solamente
30 x 18 in
76 cm
45,7 cm
1