Learn More
Thermo Scientific™ Bloques de almacenamiento para pocillos profundos Matrix™
Al crear bibliotecas de compuestos con instrumentos de manipulación automatizada de líquidos, utilice bloques de almacenamiento para pocillos profundos Thermo Scientific™ Matrix™ como placa madre.
Marca: Thermo Scientific™ 4212-11
324.97 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21898" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.52000kg
Descripción
Al crear bibliotecas de compuestos con instrumentos de manipulación automatizada de líquidos, utilice bloques de almacenamiento para pocillos profundos Thermo Scientific™ Matrix™ como placa madre. Estos sólidos bloques están hechos de polipropileno y son químicamente resistentes, por lo que cumplen todas las especificaciones habituales de las microplacas. El diseño único en chimenea para pocillos del bloque de 1 ml reduce el riesgo de contaminación cruzada entre los pocillos durante el pipeteo; el bloque de 2 ml lleva laterales cortados para facilitar el manejo y la colocación en sistemas robóticos
Características:
- Notaciones alfanuméricas que simplifican la identificación de los pocillos
- Tamaño estándar de la industria que garantiza la compatibilidad con selladores, apiladores y manipuladores de líquidos
Especificaciones
Se puede personalizar | |
Estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
PP de baja unión | |
Natural | |
Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos | |
1200 μl | |
1000 μl | |
Sin tratar | |
40 | |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. |
Certificada como libre de ARNasa y ADNasa Compatible con ANSI | |
8 x 12 | |
Paquete de 40, 40 cajas | |
Nunc™ | |
Placa de preparación de muestras y almacenamiento de polipropileno | |
Polipropileno | |
96 | |
Estéril | |
Redondo | |
40 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.