Learn More
3M™ Mat Edging Roll
A vinyl edging designed to match 3M™ Matting. Meets the needs of providing a smooth transition from the flooring to the matting.
Marca: 3M™ 7000028466
Detalles adicionales : Peso : 6.26000kg
Descripción
- Para su uso en alfombrillas de vinilo para proporcionar un borde que se ajusta al suelo
Especificaciones
12 x 0,038 m | |
Crea un borde que se ajusta al suelo | |
Vinilo | |
12 m |
Gris | |
Perfil alto | |
0,038 m |