Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba E-LFL de Tygon Masterflex™
Bombee a presiones continuas de hasta 40 psi. Los tubos de bomba Cole Masterflex™ Tygon E-LFL no son tóxicos ni hemolíticos y ofrecen una excelente biocompatibilidad. Prolonga la vida útil con bombas peristálticas con tubos.
176.00€ - 328.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de bombas |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Tygon E-LFL |
Longitud global (métrico) | 762 cm |
Para utilizar con (aplicación) | Para uso genérico de laboratorio, prolongan la vida útil con bombas peristálticas con tubos |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12873383
|
Masterflex™
06440-16 |
16 |
176.00€
1 rollo Disponible descuento por volumen |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12813393
|
Masterflex™
06440-24 |
24 |
280.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12853393
|
Masterflex™
06440-36 |
36 |
328.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Bombee a presiones continuas de hasta 170 kPa (40 psi).Los tubos para bombas Masterflex™ Tygon™ E-LFL son no tóxicos y no hemolíticos con una excelente biocompatibilidad.Prolongan la vida útil con bombas peristálticas con tubos.
Caudal de 10 a 3400mL/min• Para aplicaciones dificiles: tranferencia de líquidos viscosos, cargados de partículas, ..
• Longevidad aumentada
Especificaciones
Tubos de bombas | |
Tygon E-LFL | |
Para uso genérico de laboratorio, prolongan la vida útil con bombas peristálticas con tubos | |
1 unidad | |
Transparente | |
de 74 °C |
Esterilizable en autoclave | |
762 cm | |
-46 °C | |
Sí | |
140 mbar |