Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ BioPharm Plus™ I/P™, silicona curada con platino
Asegúrese de que sus tubos estén limpios, sin defectos y cumplan con las especificaciones. Los tubos de bomba de precisión de alto rendimiento BioPharm Plus™ Masterflex™ I/P™ son ideales para aplicaciones con presión, altura de aspiración, líquidos viscosos o una larga vida útil de los tubos.
Marca: Masterflex™ 96441-88
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Presión hasta 2,7 bar• Cambio del tubo sin desmontar los cabezales
• BioPharm Plus silicona
Especificaciones
Tubos de bombas | |
12.7mm | |
3 m | |
Sí | |
De 0.02 a 17 l/min | |
8.8 m | |
660mm |
Sí | |
Silicona curada con platino | |
de -59 °C | |
88 | |
1/2 pulg | |
35 psi | |
de 232 °C |