Learn More
Masterflex™ Tubos de bombas de precisión Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™
Utilice estos tubos para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio, farmacéuticas y de biotecnología. Los tubos de bomba de precisión Cole-Parmer™ Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ ofrecen una excelente resistencia química y durabilidad bajo presión.
Marca:  Masterflex™ 06442-18
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11806953
  • 550.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tubos están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones químicas y permiten limitar el número de formulaciones de tubos que necesita tener disponibles. La baja espalación mantiene la pureza del líquido. La camisa exterior flexible actúa como capa aislante para absorber y disipar el calor de los rodillos, lo que aumenta la vida útil de los tubos.
  • El revestimiento con calibre liso sin plastificadores es hidrófobo y resiste la absorción y adsorción de líquidos acuosos
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA, REACH, RoHS
  • Excelente compatibilidad química y biocompatibilidad
  • Excelente vida útil y durabilidad de la bomba bajo presión
  • Excelente resistencia química y una larga vida útil de bombeo
  • Cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de bombas
7,9 mm
1520 cm
-60 °C
De 3,8 a 2300 ml/min
Opaco
510 mm
Esterilizable en autoclave
Bio Chem-Durance
Aplicaciones de laboratorio, procesamiento farmacéutico y biotecnología
18
6,7 m
15 psi
de 74 °C