Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba Chem-Durance Bio opacos Masterflex™
Utilice estos tubos para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio, farmacéuticas y de biotecnología. Los tubos de bomba de precisión de alto rendimiento Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ ofrecen una excelente resistencia química y durabilidad bajo presión.
Marca: Masterflex™ 06442-24
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Para aplicaciones que requieran presión, potencia de aspiración, líquidos viscosos o larga vida de tubos
- Pared más gruesa en comparación con los tubos para bombas de precisión
- Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones químicas y permiten limitar el número de formulaciones de tubos que necesita tener disponibles
- La baja espalación mantiene la pureza del líquido
- La camisa exterior flexible actúa como capa aislante para absorber y disipar el calor de los rodillos, lo que aumenta la vida útil de los tubos
- El revestimiento con calibre liso sin plastificantes es hidrófobo y resiste la absorción y adsorción de líquidos acuosos. Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA, REACH, RoHS.
- Excelente compatibilidad química y biocompatibilidad
- Excelente vida útil y durabilidad de la bomba bajo presión
- Excelente resistencia química y una larga vida útil de bombeo
- Cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Tubos de bombas | |
Sí | |
Bio Chem-Durance | |
Aplicaciones de laboratorio, procesamiento farmacéutico y biotecnología | |
Excelente resistencia química, excelente vida útil y durabilidad bajo presión | |
1800 ml/min | |
1/4 pulg | |
2,7 bar | |
de 40 °C |
Sin ftalato; RoHS; FDA; sin DEHP; USP | |
6,4 mm | |
15,2 m | |
0°C | |
24 | |
Autoclave, óxido de etileno o radiación gamma | |
Sin designar | |
660 mm Hg |