Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba Chem-Durance Bio opacos Masterflex™
Utilice estos tubos para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio, farmacéuticas y de biotecnología. Los tubos de bomba de precisión de alto rendimiento Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ ofrecen una excelente resistencia química y durabilidad bajo presión.
Marca:  Masterflex™ 06442-36
Detalles adicionales : Peso : 1.72800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11785648
  • 860.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para aplicaciones que requieran presión, potencia de aspiración, líquidos viscosos o larga vida de tubos
  • Pared más gruesa en comparación con los tubos para bombas de precisión
  • Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones químicas y permiten limitar el número de formulaciones de tubos que necesita tener disponibles
  • La baja espalación mantiene la pureza del líquido
  • La camisa exterior flexible actúa como capa aislante para absorber y disipar el calor de los rodillos, lo que aumenta la vida útil de los tubos
  • El revestimiento con calibre liso sin plastificantes es hidrófobo y resiste la absorción y adsorción de líquidos acuosos. Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA, REACH, RoHS.
  • Excelente compatibilidad química y biocompatibilidad
  • Excelente vida útil y durabilidad de la bomba bajo presión
  • Excelente resistencia química y una larga vida útil de bombeo
  • Cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Especificaciones
9,7 mm
50 pies
Aplicaciones de laboratorio, procesamiento farmacéutico y biotecnología
- 60 °C
3400 ml/min
27 pies de agua
20 psi (1,4 bar)
165 °F
38/100 pulg
Bio Chem-Durance
1520 cm
-71 °F
36
15,2 mm de agua
Opaco
610 mm Hg
de 74 °C