Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ BioPharm Plus™ I/P™, silicona curada con platino
Asegúrese de que sus tubos estén limpios, sin defectos y cumplan con las especificaciones. Los tubos de bomba de precisión de alto rendimiento BioPharm Plus™ Masterflex™ I/P™ son ideales para aplicaciones con presión, altura de aspiración, líquidos viscosos o una larga vida útil de los tubos.
Marca: Masterflex™ 96441-89
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Los tubos están fabricados conforme a tolerancias rigurosas, lo que garantiza unos caudales precisos y una larga vida útil de los tubos.— Los tubos rígidos tienen mayor duración, mejor generación de presión, una altura de vacío/aspiración más sólida y menos permeabilidad a gases que tubos más suaves.- Buena resistencia química
- Resistentes a productos corrosivos, disolventes y aceites a temperaturas elevadas
- Cumplen los criterios de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense y con la FDA
- Inspeccionados ópticamente y probados en fábrica
- Atóxicos y no hemolíticos con una excelente biocompatibilidad
- Larga vida útil de bombeo; bomba a presiones continuas de hasta 40 psi
- Bajos extraíbles y baja permeabilidad a gases
Especificaciones
Tubos de bombas | |
15.9mm | |
3 m | |
Sí | |
De 0.03 a 19 l/min | |
8.2 m | |
610 mm |
Sí | |
Silicona curada con platino | |
de -59 °C | |
89 | |
5/8 pulg | |
20 psi | |
de 232 °C |