missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAPKAP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | MAPKAP1 |
|---|---|
| Concentración | 0.34 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16854654
|
Proteintech
15463-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16844654
|
Proteintech
15463-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a protein that is highly similar to the yeast SIN1 protein, a stress-activated protein kinase. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described. Alternate polyadenylation sites as well as alternate 3′ UTRs have been identified for transcripts of this gene.Especificaciones
| MAPKAP1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Q6AYF1, Q8BKH7, Q9BPZ7 | |
| 227743, 296648, 79109 | |
| MAPKAP1 Fusion Protein Ag7753 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MAPKAP1 |
| 0.34 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| JC310, MAPKAP1, MIP1, mSIN1, SAPK interacting protein 1, SIN1, SIN1b, SIN1g, TORC2 subunit MAPKAP1 | |
| MAPKAP1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto