missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAPKAP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16844654 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16844654 150 μL 150 microlitros
16854654 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16844654

Marca: Proteintech 154631AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a protein that is highly similar to the yeast SIN1 protein, a stress-activated protein kinase. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described. Alternate polyadenylation sites as well as alternate 3′ UTRs have been identified for transcripts of this gene.

Especificaciones

Antígeno MAPKAP1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.34 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MAPKAP1
N.º de referencia del gen Q6AYF1, Q8BKH7, Q9BPZ7
Alias de gen JC310, MAPKAP1, MIP1, mSIN1, SAPK interacting protein 1, SIN1, SIN1b, SIN1g, TORC2 subunit MAPKAP1
Símbolos de los genes MAPKAP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MAPKAP1 Fusion Protein Ag7753
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 227743, 296648, 79109
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.