missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAPKAP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16854654 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16854654 20 μL 20 microlitros
16844654 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16854654

Marca: Proteintech 154631AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a protein that is highly similar to the yeast SIN1 protein, a stress-activated protein kinase. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described. Alternate polyadenylation sites as well as alternate 3′ UTRs have been identified for transcripts of this gene.

Especificaciones

Antígeno MAPKAP1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.34 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MAPKAP1
N.º de referencia del gen Q6AYF1, Q8BKH7, Q9BPZ7
Alias de gen JC310, MAPKAP1, MIP1, mSIN1, SAPK interacting protein 1, SIN1, SIN1b, SIN1g, TORC2 subunit MAPKAP1
Símbolos de los genes MAPKAP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MAPKAP1 Fusion Protein Ag7753
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 227743, 296648, 79109
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.