Learn More
MAPK13 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1B12A6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | MAPK13 |
---|---|
Clon | 1B12A6 |
Concentración | 0.33 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16827295
|
Proteintech
60252-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16817295
|
Proteintech
60252-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the MAP kinase family. MAP kinases act as an integration point for multiple biochemical signals, and are involved in a wide variety of cellular processes such as proliferation, differentiation, transcription regulation and development. This kinase is closely related to p38 MAP kinase, both of which can be activated by proinflammatory cytokines and cellular stress. MAP kinase kinases 3, and 6 can phosphorylate and activate this kinase. Transcription factor ATF2, and microtubule dynamics regulator stathmin have been shown to be the substrates of this kinase.Especificaciones
MAPK13 | |
0.33 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
MAP kinase 13, MAP kinase p38 delta, MAPK 13, MAPK13, p38delta, PRKM13, SAPK4 | |
MAPK13 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1B12A6 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse | |
O15264, Q9Z1B7 | |
26415, 5603 | |
MAPK13 Fusion Protein Ag21240 | |
Primary | |
-20°C | |
MAPK13 |