Learn More
MAP2 Antibody (2C4), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
171.15€ - 485.10€
Especificaciones
| Antígeno | MAP2 |
|---|---|
| Clon | 2C4 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Dilución | Western Blot 1:5000 - 1:10000, Immunohistochemistry 1:5000 - 1:10000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:5000 - 1:10000 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18664777
|
Novus Biologicals
NBP2-50032SS |
0.025 mL |
181.00€ 171.15€ / 0.03 ml Ahorro 9.85€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18637536
|
Novus Biologicals
NBP2-50032 |
0.1 mL |
513.00€ 485.10€ / 0.10 ml Ahorro 27.90€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
MAP2 Monoclonal antibody specifically detects MAP2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceEspecificaciones
| MAP2 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cell Biology, Cellular Markers, MAP Kinase Signaling, Neuroscience, Stem Cell Markers | |
| 50% PBS, 50% glycerol | |
| DKFZp686I2148, MAP-2, MAP2A, MAP2B, MAP2C, Microtubule Associated Protein 2, microtubule-associated protein 2, MTAP2 | |
| MAP2 Antibody (2C4) was developed against full length recombinant human MAP2D. [UniProt# P11137] | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 2C4 | |
| Western Blot 1:5000 - 1:10000, Immunohistochemistry 1:5000 - 1:10000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:5000 - 1:10000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| P11137, P11137 | |
| 4133 | |
| IgG1 | |
| Immunogen affinity purified |