Descripción
MAP2 Monoclonal antibody specifically detects MAP2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MAP2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2C4 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:5000 - 1:10000, Immunohistochemistry 1:5000 - 1:10000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:5000 - 1:10000 |
| Formulación | 50% PBS, 50% glycerol |
| N.º de referencia del gen | P11137, P11137 |
| Alias de gen | DKFZp686I2148, MAP-2, MAP2A, MAP2B, MAP2C, Microtubule Associated Protein 2, microtubule-associated protein 2, MTAP2 |
| Mostrar más |