Learn More
SGE Analytical Science™ Jeringa manual
Mejore la sensibilidad de su análisis de MS con esta jeringa. Jeringas manuales SGE Analytical Science™ — Incorporan émbolos de montaje individual para un sellado perfecto.
Marca: SGE Analytical Science™ 004050
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Descripción
Mejore la sensibilidad de su análisis de MS con esta jeringa. Las jeringas manuales SGE Analytical Science™ incorporan émbolos de montaje individual para un sellado perfecto.
- Aguja extraíble con émbolo estándar
- Contaminación cruzada de jeringa más baja
- Reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
- Agujas extraíbles ultrasuaves con opción de tratamiento de superficie
Especificaciones
25 G | |
50 mm | |
50 μl | |
bisel |
0,50 mm | |
Jeringa manual | |
SGE™ | |
Extraíble |