Learn More
Thermo Scientific™ Manual Crimpers
Achieve secure, repeatable crimps or remove seals with minimized risk of damage with Thermo Scientific manual crimpers.
Marca: Thermo Scientific™ C4012-103
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Los capsuladores ligeros de precisión acoplan cierres a viales de cromatografía o de suero.
- Disponibles para cierres abatibles o de aluminio estándar.
- Ajustados de fábrica para capsular cierres de grosor estándar.
- El tornillo de ajuste del mango ajustable permite la capsulación adecuada con septos de varios grosores.
Especificaciones
Encapsulador manual | |
11 mm | |
Cierres para viales de cargadores automáticos de muestras |