Learn More
Ácido (±)-mandélico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Mandelic acid is used in the pharmaceutical industry as an antibacterial to treat urinary tract infections. It acts as a precursor for making various drugs. It is also used as an oral antibiotic. Mandelic acid peels are widely used for treating damaged skin due to its less penetrating and irritating property. Enantiomeric resolution of (±)-Mandelic acid is performed by using the chiral amine (1R,2S)-(-)-ephedrine followed by acidification to prepare (R)-( -)-Mandelic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
E ácido mandélico se utiliza en la industria farmacéutica como antibacteriano para tratar infecciones del tracto urinario. Actúa como precursor para la fabricación de varios fármacos. También se utiliza como antibiótico oral. Las pieles de ácido mandélico se usan ampliamente para tratar la piel dañada debido a su propiedad menos penetrante e irritante. La resolución enantiomérica del ácido (±)-mandélico se realiza utilizando la amina quiral (1R,2S)-(-)-efedrina seguida de acidificación para preparar el ácido (R)-( -)-mandélico.
Solubilidad
Soluble en agua, éter dietílico, etanol e isopropanol.
Notas
Hidrófobas y sensibles a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (±)-Mandelic Acid |
| Punto de fusión | De 118 °C a 121 °C |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Sensibilidad | Sensible a la luz |
| Beilstein | 510011 |
| Índice Merck | 14,5717 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,diethyl ether,ethanol and isopropanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.15 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
Safety and Handling
- DL-Mandelic acid
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-hydroxy-Benzeneacetic acid