Learn More
Abeba™ Zapatillas Manager 3120
Totalmente en piel de becerro. ESD disipativo.
Marke: Abeba™ 3120/44
Weitere Details : Peso : 1.20000kg
Beschreibung
- CE
- Piel de becerro
- Negro
- Suela de cuero antiestático
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- Zona del empeine con cordones
- Plantilla de cuero
Spezifikation
Negro | |
Cuero | |
Cuero |
Microfibra | |
44 | |
3120 |