Learn More
IBA Lifesciences pCSG-IBA Mammalian Expression Vector with No Secretion
Designed for high-level episomal expression in mammalian hosts under G418 selection. Mammalian Expression Vector with No Secretion is a large expression vector with universal features for transient expression as well as for generation of stable cell lines (NeoR).
Marca: IBA Lifesciences 5-5033-001
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Descripción
Diseñado para la expresión episómica de alto nivel en huéspedes de mamíferos en la selección G418. El vector de expresión de mamíferos sin secreción de IBA Lifesciences GmbH es un vector de gran expresión con características universales para la expresión transitoria, así como para la generación de líneas celulares estables (NeoR).Especificaciones
Constitutiva | |
Promotor del CMV | |
Geneticina™ (G-418) | |
6xHis-tag | |
pCSG-IBA33 |
Ampicilina | |
Vector | |
Recomendada: De 2 a 8 °C para uso frecuente, -20 °C para almacenamiento a largo plazo | |
5 μg | |
Expresión episómica (oriP, EBNA-1) |