Learn More
Malonaldehído bis(dimetil acetal), + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10071540
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
102-52-3
C7H16O4
164.20
MFCD00008488
XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
propane, 1,1,3,3-tetramethoxy, tetramethoxypropane, malonaldehyde bis dimethyl acetal, malonaldehyde tetramethyl acetal, malonaldehyde, bis dimethyl acetal, 1,1,3,3-tetramethoxy-propane, malonaldehyde bis dime, 1,3,3-tetramethoxypropane, ksc174o0b, propane,1,3,3-tetramethoxy
66019
1,1,3,3-tetramethoxypropane
COC(CC(OC)OC)OC
102-52-3
C7H16O4
164.20
MFCD00008488
XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
propane, 1,1,3,3-tetramethoxy, tetramethoxypropane, malonaldehyde bis dimethyl acetal, malonaldehyde tetramethyl acetal, malonaldehyde, bis dimethyl acetal, 1,1,3,3-tetramethoxy-propane, malonaldehyde bis dime, 1,3,3-tetramethoxypropane, ksc174o0b, propane,1,3,3-tetramethoxy
66019
1,1,3,3-tetramethoxypropane
COC(CC(OC)OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
Nombre de nota 99+%
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 183.0°C
Temperatura de inflamación 54°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2CHCH2CH(OCH3)2
Índice de refracción 1.4060 to 1.4080
Cantidad 500 g
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in hexane,ether,alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.