Learn More
3M™ Capuchas de seguridad
Proporciona cobertura de cabeza, cara, cuello y hombros. La capucha 3M™ Versaflo™ de la serie S se ha fabricado con un material de película laminada de dos capas duradero, suave, silencioso y con poca formación de pelusas.
122.00€ - 469.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | NIOSH |
---|---|
Color | Blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Montaje, mantenimiento de instalaciones, funcionamiento de máquinas, pintura, lijado |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10357839
|
3M™
7000044302 |
S-433 S |
133.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10450180
|
3M™
7000000145 |
S-433 L |
122.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11771153
|
3M™
7100011287 |
S-533 S |
153.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11761153
|
3M™
7000000147 |
S-533 L |
152.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11810114
|
3M™
7100015401 |
S-433 L-5 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11771373
|
3M™
7000044302 |
S-433S-5 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Adecuados para aplicaciones que requieren la sustitución frecuente de todo el conjunto del casco, como la fabricación de productos farmacéuticos o en situaciones donde se ensucia menos el tejido exterior. Para la eliminación, el conjunto de suspensión y los componentes de entrada de aire se pueden retirar rápidamente y separar para separar los residuos, cuando las instalaciones así lo permitan.- Cubierta de cabeza con suspensión de cabeza integrada que proporciona protección a cabeza, cara, cuello y hombros
- Proporciona protección ocular y facial conforme a la norma EN166, relativa a salpicaduras de líquidos e impactos de baja energía (grado F), la misma clasificación de resistencia al impacto que las gafas de seguridad.
- Fabricados con un material de película laminada de dos capas de material duradero, suave, silencioso y con poca formación de pelusas
- Excelente campo de visión, especialmente hacia abajo
- No necesita montaje
- Listo para su uso fuera de la caja
Especificaciones
NIOSH | |
Blanco | |
Montaje, mantenimiento de instalaciones, funcionamiento de máquinas, pintura, lijado |