Learn More
Brady™ Tira magnética de color blanco de plástico magnético
These Blank Magnetic Strips come in yellow or white and make it easy to identify metal racks, cabinets and products in no time at all.
Marca:  Brady™ 225176
Detalles adicionales : Peso : 1.83700kg
Código de producto. 15173299
  • 246.00€ / 1 rollo
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tiras magnéticas de plástico
Especificaciones
Especificaciones
Blank Magnetic Strips
Blanco
Tiras magnéticas de plástico
-30°C
1 Ea.
-30°C to +55°C
0.10 mm
10.94 yd.
3.15 in.
3.15 in.
Acrílico
Plastic
Facility Identification, General Identification
1 rollo
-22°F to +131°F
0.004 in.
10 m x 80 mm
10 m
80 mm