Learn More
Sulfato de magnesio, 97 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
17.77 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de fibra
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Magnesium sulfate |
Punto de fusión | 1124.0°C |
Nombre de nota | Pure |
Forma física | Polvo granular o partículas |
Cantidad | 5 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Fórmula lineal | MgSO4 |
Fieser | 01,634; 04,425; 05,421 |
Índice Merck | 15, 5755 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 26g/100mL (0°C). |