Learn More
Óxido de magnesio, extra puro, ligero, SLR, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., BP, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500g
1kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Punto de ebullición | 3600°C |
Color | Blanco |
Punto de fusión | 2800°C |
pH | 10.3 |
Cantidad | 1kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 40.29g/mol |
Forma física | Sólido en polvo |
Envase | Barril de plástico |
Presión de vapor | 0 hPa at 20°C |