Learn More
Óxido de magnesio, extra puro, pesado, SLR, cumple las especificaciones analíticas de la Farm. Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Especificaciones
Punto de ebullición | 3600°C |
Punto de fusión | 2800°C |
Color | Blanco |
pH | 10.3 |
Forma física | Sólido en polvo |
Cantidad | 250 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 40.29g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Presión de vapor | 0 hPa at 20°C |