Learn More
Applied Biosystems™ Solución de unión viral/patógeno MagMAX™
Este tampón de unión se incluye en los kits de aislamiento de ácido nucleico viral/patógeno MagMAX y el kit de aislamiento de ácido nucleico MagMAX Microbiome Ultra (n.° de cat. A42352, A42356, A42357 y A42358). Están disponibles por separado para aplicaciones que requieren más tampones de unión de los que se proporcionan en el kit.
Marca: Applied Biosystems™ A42359
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
This binding buffer is included in the MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation kits and MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (Cat. Nos. A42352, A42356, A42357, and A42358). It is made available separately for applications that require more binding buffer than is provided in the kit.Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. |
|
Secuenciación de nueva generación, RT-PCR (criterio de valoración), PCR en tiempo real | |
MagMAX™ | |
550 mL | |
ADN⁄ARN viral, ADN⁄ARN de patógeno, ácidos nucleicos totales |
Bacteria, Sangre, Muestras bucales, Células, Hongos, Muestras líquidas (p. ej., suero), Virus, Levadura | |
Compatible con alto rendimiento, protocolos manuales, protocolos automatizados | |
Solución de unión viral/patógeno | |
Temperatura ambiente |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.