Learn More
MAGIX Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 24518-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16822995
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
MAGIX
Polyclonal
Unconjugated
MAGIX
JM10, MAGI family member, X linked, MAGIX, PDZX
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
54634, 79917
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.38 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q4KL35, Q9H6Y5
Magix
MAGIX Fusion Protein Ag21708
20 μL
Primary
Mouse, Human