Learn More
Gilson™ Adaptador de pipeta MACROMAN™
Este adaptador de pipeta es una pieza de repuesto de silicona para el controlador de pipetas MACROMAN™.
Marca: Gilson™ F107211
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- Para utilizar con los controladores de pipetas MACROMAN™
- Se puede esterilizar en autoclave a 121 °C durante 20 minutos a 1 bar relativo
- Se suministran individualmente
Especificaciones
Esterilizable en autoclave a 121 °C | |
Adaptador de pipetas | |
1 |
Silicona | |
Pipeteador MACROMAN™ |