missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilson™ Revólver MACROMAN™ para pipetas
Este revólver es una pieza de repuesto para el controlador de pipetas MACROMAN™.
Marca: Gilson™ F107209
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
- Para utilizar con los controladores de pipetas MACROMAN™
- Se puede esterilizar en autoclave a 121 °C durante 20 minutos a 1 bar relativo
- Se suministran individualmente
Especificaciones
Esterilizable en autoclave a 121 °C | |
Pieza nasal | |
Pipeteador MACROMAN™ | |
1 |