Learn More
Gilson™ MACROMAN™ Filter Packs
These filter types use a hydrophobic membrane filter for female Luer-Lock inlet and Male Luer-Slip outlet.
147.00€ - 245.00€
Especificaciones
Tipo | Filtro de pipeta |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Filtrado |
Para utilizar con (equipo) | Pipeteador MACROMAN™ |
Cantidad | 10/paq. |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15841827
|
Gilson™
F107204 |
0,22 µm | No estéril |
147.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15851827
|
Gilson™
F107205 |
0,22 µm | Estéril |
245.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15861827
|
Gilson™
F107206 |
0,45 µm | No estéril |
147.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15871827
|
Gilson™
F107207 |
0,45 µm | Estéril |
245.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Available in either standard non-sterile or sterile varieties
- Available in 0.22μm and 0.45μm sizes
- Provided in packs of 10
- For use with MACROMAN™ pipette controllers
Especificaciones
Filtro de pipeta | |
Filtrado | |
Pipeteador MACROMAN™ | |
10/paq. |