Learn More
Gilson™ Soporte de escritorio de carga MACROMAN™ para el controlador de pipetas MACROMAN
Un soporte de escritorio de carga para accesorios para usar con el controlador de pipetas MACROMAN™.
Marca: Gilson™ F107200
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
- Se suministran individualmente
- Color negro
- Accesorio para pipeteadores MACROMAN
Especificaciones
Negro | |
Carga y almacenamiento | |
1 |
Soporte cargador de sobremesa | |
Pipeteador MACROMAN™ |