Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Mace M
Un magnífico zapato para galvanizar y soldar metales. La solapa frontal cerrada protege contra las chispas y las astillas de metal caliente. El tratamiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver mantiene los pies secos y frescos.
Marca:  Emma Safety Footwear 504863-38
Detalles adicionales : Peso : 1.78500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15998471
  • 115.47€ / 1 par
Envío estimado: 24-02-2022
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • GripForce™ Duo / HRO
  • Cuero de grano entero
  • Suela resistente al calor
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Especificaciones
EN ISO 20345:2011
Negro
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
38
Cordones
Mace M
Cuero
Steel