Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Mace M
Un magnífico zapato para galvanizar y soldar metales. La solapa frontal cerrada protege contra las chispas y las astillas de metal caliente. El tratamiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver mantiene los pies secos y frescos.
Marca: Emma Safety Footwear MM50486344
Detalles adicionales : Peso : 2.10000kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- GripForce™ Duo / HRO
- Cuero de grano entero
- Suela resistente al calor
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
44 |
Cordones | |
Mace M | |
Cuero | |
Steel |