Learn More
Thermo Scientific™ Columna de análisis de anticuerpos monoclonales MAbPac™ SCX-10 RS, 5 µm
Para realizar análisis de alta resolución y gran eficacia de anticuerpos monoclonales (mAbs) y sus variantes asociadas, utilice la columna de análisis de anticuerpos monoclonales Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 RS, 5 µm.
Marca: Thermo Scientific™ 082515
Detalles adicionales : Peso : 0.65000kg
Descripción
Para realizar análisis de alta resolución y gran eficacia de anticuerpos monoclonales (mAbs) y sus variantes asociadas, utilice columnas de análisis de anticuerpos monoclonales Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 RS, 5 µm. La exclusiva resina pelicular no porosa proporciona la capacidad de resolución necesaria para separar variantes de mAb que varían en un solo residuo cargado. Una capa hidrófila rodea los gránulos poliméricos y elimina las interacciones hidrófobas con la resina, lo que da lugar a picos muy eficientes. Su superficie de intercambio catiónico injertada patentada proporciona control de la selectividad de pH para separaciones de alta resolución.
Rendimiento superior para análisis de variantes de mAb
- Resolución excepcionalmente alta de variantes de mAb
- Ideal para la caracterización y la evaluación del control de calidad de mAb
- Sistema ideal para estudios de estabilidad, desarrollo de métodos terapéuticos con mAb y cribado de alto rendimiento
- La incomparable reproducibilidad columna a columna y lote a lote elimina el problema de la variabilidad de columnas en las pruebas de estabilidad y de aseguramiento y control de la calidad
- Cumple los requisitos normativos de la caracterización biofarmacéutica
- Disponible en tamaños de partículas de 3, 5 y 10 μm en formato estándar y de UHPLC Las columnas de partículas de pequeño tamaño proporcionan la misma resolución que las columnas de 10 μm, pero con un tiempo de análisis significativamente más rápido.
Especificaciones
Columna analítica | |
0,28 mL/min | |
7000 psi (480 bar) | |
De 2 a 12 | |
60°C | |
MAbPac | |
Intercambio iónico | |
Bio-LC |
2,1 mm | |
250 mm | |
5 μm | |
No poroso | |
Sulfonato | |
Polímero esférico, no poroso | |
Intercambio iónico |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.